4-Brom-5-fluor-2-nitrobenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53000-1G
PC53000-25G
PC53000-5G
APOSPC53000-1GEA
21.9
EUR
APOSPC53000-1G
APOSPC53000-25G
APOSPC53000-5G
4-Brom-5-fluor-2-nitrobenzoesäure 98%
4-Brom-5-fluor-2-nitrobenzoesäure
Formel:
C₇H₃BrFNO₄ Molekulargewicht: 264.01 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08702773 CAS-Nummer: 1020717-99-0 |