5-Nitro-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC5298-100G
PC5298-25G
PC5298-5G
APOSPC5298-100GEA
87
EUR
APOSPC5298-100G
APOSPC5298-25G
APOSPC5298-5G
5-Nitro-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure 97%
5-Nitro-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure
Formel:
C₈H₄F₃NO₄ Schmelzpunkt: 127…132 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00024509 CAS-Nummer: 328-80-3 |