4'-Nitro-3'-(trifluormethyl)acetanilid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: N-(4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
PC5296-1G PC5296-5G
APOSPC5296-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5296-1G APOSPC5296-5G
4'-Nitro-3'-(trifluormethyl)acetanilid 97%
4'-Nitro-3'-(trifluormethyl)acetanilid
Formel: C₉H₇F₃N₂O₃
Schmelzpunkt: 123 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017994
CAS-Nummer: 393-12-4
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III