6-Nitro-2,3,4-trifluoranilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5290G-1G PC5290G-5G
APOSPC5290G-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5290G-1G APOSPC5290G-5G
6-Nitro-2,3,4-trifluoranilin 97%
6-Nitro-2,3,4-trifluoranilin
Formel: C₆H₃F₃N₂O₂
Schmelzpunkt: 59…61 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00174089
CAS-Nummer: 148416-38-0