2-Nitro-6-(trifluormethyl)anilin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-3-nitrobenzotrifluoride
PC5277-1G PC5277-5G PC5277-25G
APOSPC5277-1GEA 66.7 EUR
APOSPC5277-1G APOSPC5277-5G APOSPC5277-25G
2-Nitro-6-(trifluormethyl)anilin 99%
2-Nitro-6-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08532494
CAS-Nummer: 24821-17-8