3-(Trifluormethyl)-o-anisidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(Trifluoromethyl)-2-methoxyaniline, 3-(Trifluoromethyl)-2-anisidine, 2-Amino-6-(trifluoromethyl)anisole, 3-Amino-2-methoxybenzotrifluoride, 2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
PC5268-10G PC5268-5G PC5268-1G PC5268-25G
APOSPC5268-10GEA 373 EUR
APOSPC5268-10G APOSPC5268-5G APOSPC5268-1G APOSPC5268-25G
3-(Trifluormethyl)-o-anisidin 98%
3-(Trifluormethyl)-o-anisidin
Formel: C₈H₈F₃NO
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08532489
CAS-Nummer: 634187-08-9
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III