2-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC5257-1G PC5257-5G PC5257-10G
APOSPC5257-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5257-1G APOSPC5257-5G APOSPC5257-10G
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Formel: C₈H₆F₃NO₃
Schmelzpunkt: 99…101 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08669644
CAS-Nummer: 561304-41-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR