4-Nitro-α,α,α-trifluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC5252-100G PC5252-25G PC5252-5G PC5252-1G PC5252-10G
APOSPC5252-100GEA 350 EUR
APOSPC5252-100G APOSPC5252-25G APOSPC5252-5G APOSPC5252-1G APOSPC5252-10G
4-Nitro-α,α,α-trifluortoluol 98%
4-Nitro-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Siedepunkt: 81…83 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 38…40 °C
Flammpunkt: 88 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007358
CAS-Nummer: 402-54-0
EINECS: 206-948-3
UN-Nummer: 3431
ADR: 6.1,II