Potassium trimethoxy(trifluoromethyl)borate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC52374-1G
PC52374-25G
PC52374-5G
APOSPC52374-1GEA
36.4
EUR
APOSPC52374-1G
APOSPC52374-25G
APOSPC52374-5G
Potassium trimethoxy(trifluoromethyl)borate
Potassium trimethoxy(trifluoromethyl)borate
Formel:
C₄H₉BF₃KO₃ Schmelzpunkt: 116…118 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22124929 CAS-Nummer: 626232-27-7 |