Methyl-3-trifluoromethylbenzoylacetate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-oxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoate
PC5234-1G
PC5234-5G
APOSPC5234-1GEA
63.8
EUR
APOSPC5234-1G
APOSPC5234-5G
Methyl-3-trifluoromethylbenzoylacetate 95+%
Methyl-3-trifluoromethylbenzoylacetate
Formel:
C₁₁H₉F₃O₃ Siedepunkt: 94…96 °C/0.2mmHg Flammpunkt: >200 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00216522 CAS-Nummer: 93618-66-7 |