1,1-Dichlordifluorethylen 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,1-Dichlorodifluoroethylene
PC52110-100G PC52110-25G PC52110-500G
APOSPC52110-100GEA 249 EUR
APOSPC52110-100G APOSPC52110-25G APOSPC52110-500G
1,1-Dichlordifluorethylen 90%
1,1-Dichlordifluorethylen
Formel: C₂Cl₂F₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039338
CAS-Nummer: 79-35-6