4-Fluoro-1H-imidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520808-100MG PC520808-250MG PC520808-500MG PC520808-1G
APOSPC520808-100MGEA 0 EUR
APOSPC520808-100MG APOSPC520808-250MG APOSPC520808-500MG APOSPC520808-1G
4-Fluoro-1H-imidazole 95%
4-Fluoro-1H-imidazole
Formel: C₃H₃FN₂
Molekulargewicht: 86.07 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09835574
CAS-Nummer: 30086-17-0