2-Methyl-1-nitro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520802-1G PC520802-5G
APOSPC520802-1GEA 361 EUR
APOSPC520802-1G APOSPC520802-5G
2-Methyl-1-nitro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
2-Methyl-1-nitro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22566378
CAS-Nummer: 1404193-89-0