Potassium tris(trifluoromethanesulphonyl)methanide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC52080-1G PC52080-5G
APOSPC52080-1GEA 78.3 EUR
APOSPC52080-1G APOSPC52080-5G
Potassium tris(trifluoromethanesulphonyl)methanide
Potassium tris(trifluoromethanesulphonyl)methanide
Formel: C₄F₉KO₆S₃
Molekulargewicht: 450.30 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18072174
CAS-Nummer: 114395-69-6
UN-Nummer: 3263
ADR: 8 III