2,6-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520760-10G PC520760-1G PC520760-5G
APOSPC520760-10GEA 1470 EUR
APOSPC520760-10G APOSPC520760-1G APOSPC520760-5G
2,6-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
Formel: C₆H₃Cl₂F₂N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22199294
CAS-Nummer: 1374659-26-3