2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520714-1G
PC520714-5G
APOSPC520714-1GEA
245
EUR
APOSPC520714-1G
APOSPC520714-5G
2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₈H₄F₆ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14698654 CAS-Nummer: 1214358-19-6 |