1-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520699-1G
PC520699-5G
APOSPC520699-1GEA
257
EUR
APOSPC520699-1G
APOSPC520699-5G
1-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
1-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formel:
C₉H₉F₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14525512 CAS-Nummer: 50562-01-1 |