2-Bromo-3,5,6-trifluoropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520676-1G PC520676-5G
APOSPC520676-1GEA 113 EUR
APOSPC520676-1G APOSPC520676-5G
2-Bromo-3,5,6-trifluoropyridine 95%
2-Bromo-3,5,6-trifluoropyridine
Formel: C₅HBrF₃N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12031583
CAS-Nummer: 1186194-66-0