(3-Fluoropyridin-4-yl)methanol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)pyridine
PC520662-1G PC520662-5G
APOSPC520662-1GEA 21.9 EUR
APOSPC520662-1G APOSPC520662-5G
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanol 99%
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanol
Formel: C₆H₆FNO
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11656367
CAS-Nummer: 870063-60-8