3'-Brom-5'-(trifluormethyl)acetophenon 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethanone, 1-[3-bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-, 1-[3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
PC520654-1G
PC520654-5G
APOSPC520654-1GEA
70.1
EUR
APOSPC520654-1G
APOSPC520654-5G
3'-Brom-5'-(trifluormethyl)acetophenon 99%
3'-Brom-5'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel:
C₉H₆BrF₃O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11847339 CAS-Nummer: 154259-25-3 |