3-(Trifluoromethyl)-1H-indene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520649-1G
PC520649-500MG
PC520649-5G
APOSPC520649-1GEA
350
EUR
APOSPC520649-1G
APOSPC520649-500MG
APOSPC520649-5G
3-(Trifluoromethyl)-1H-indene 95%
3-(Trifluoromethyl)-1H-indene
Formel:
C₁₀H₇F₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11226532 CAS-Nummer: 134391-57-4 |