2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520638-10G
PC520638-5G
APOSPC520638-10GEA
580
EUR
APOSPC520638-10G
APOSPC520638-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₇H₆F₃N Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11100538 CAS-Nummer: 31181-54-1 |