6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzotrifluoride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520623-1G
PC520623-5G
APOSPC520623-1GEA
206
EUR
APOSPC520623-1G
APOSPC520623-5G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzotrifluoride 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzotrifluoride
Formel:
C₈H₅ClF₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11226667 CAS-Nummer: 1099597-48-4 |