2-Bromo-4,5-difluorobenzotrifluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520620-10G
PC520620-1G
PC520620-5G
APOSPC520620-10GEA
1280
EUR
APOSPC520620-10G
APOSPC520620-1G
APOSPC520620-5G
2-Bromo-4,5-difluorobenzotrifluoride 95%
2-Bromo-4,5-difluorobenzotrifluoride
Formel:
C₇H₂BrF₅ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11226699 CAS-Nummer: 112290-04-7 |