2-Bromo-3-methylbenzotrifluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene
PC520608-10G PC520608-5G
APOSPC520608-10GEA 616 EUR
APOSPC520608-10G APOSPC520608-5G
2-Bromo-3-methylbenzotrifluoride 95%
2-Bromo-3-methylbenzotrifluoride
Formel: C₈H₆BrF₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11100539
CAS-Nummer: 1099597-98-4