2,4-Bis(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520603-1G PC520603-500MG PC520603-5G
APOSPC520603-1GEA 257 EUR
APOSPC520603-1G APOSPC520603-500MG APOSPC520603-5G
2,4-Bis(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2,4-Bis(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₇H₂F₆N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10697912
CAS-Nummer: 188781-46-6