2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
PC520600-250MG
PC520600-500MG
APOSPC520600-250MGEA
280
EUR
APOSPC520600-250MG
APOSPC520600-500MG
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formel:
C₇H₅F₃N₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10696245 CAS-Nummer: 944900-39-4 |