3-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC52058-10G
PC52058-1G
PC52058-5G
APOSPC52058-10GEA
800
EUR
APOSPC52058-10G
APOSPC52058-1G
APOSPC52058-5G
3-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
3-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Formel:
C₇H₃ClF₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11226526 CAS-Nummer: 1005764-23-7 |