2,4-Difluorresorcin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,4-Difluorobenzene-1,3-diol
PC520578-1G
PC520578-500MG
PC520578-5G
APOSPC520578-1GEA
203
EUR
APOSPC520578-1G
APOSPC520578-500MG
APOSPC520578-5G
2,4-Difluorresorcin 97%
2,4-Difluorresorcin
Formel:
C₆H₄F₂O₂ Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
CAS-Nummer:
195136-71-1 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |