3,4-Bis(trifluormethyl)pyridin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520568-10G PC520568-5G
APOSPC520568-10GEA 605 EUR
APOSPC520568-10G APOSPC520568-5G
3,4-Bis(trifluormethyl)pyridin 96%
3,4-Bis(trifluormethyl)pyridin
Formel: C₇H₃F₆N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08686956
CAS-Nummer: 20857-46-9