4-[2-(Trifluormethyl)phenoxy]piperidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520542-10G PC520542-1G PC520542-5G
APOSPC520542-10GEA 1030 EUR
APOSPC520542-10G APOSPC520542-1G APOSPC520542-5G
4-[2-(Trifluormethyl)phenoxy]piperidin 95%
4-[2-(Trifluormethyl)phenoxy]piperidin
Formel: C₁₂H₁₄F₃NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06248881
CAS-Nummer: 824390-04-7