3-Methyl-2-nitrobenzotrifluorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Methyl-2-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC520536-10G PC520536-25G PC520536-5G
APOSPC520536-10GEA 582 EUR
APOSPC520536-10G APOSPC520536-25G APOSPC520536-5G
3-Methyl-2-nitrobenzotrifluorid 97%
3-Methyl-2-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 92891-23-1