2,3-Dimethyl-4-fluoranilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Fluoro-2,3-dimethylaniline, 4-Fluoro-2,3-xylidine, 3-Amino-6-fluoro-o-xylene
PC520532-1G
PC520532-5G
APOSPC520532-1GEA
243
EUR
APOSPC520532-1G
APOSPC520532-5G
2,3-Dimethyl-4-fluoranilin 97%
2,3-Dimethyl-4-fluoranilin
Formel:
C₈H₁₀FN Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04972870 CAS-Nummer: 1737-68-4 |