2',6'-Difluor-4'-methoxyacetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520530-1G PC520530-5G
APOSPC520530-1GEA 152 EUR
APOSPC520530-1G APOSPC520530-5G
2',6'-Difluor-4'-methoxyacetophenon 97%
2',6'-Difluor-4'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₈F₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115921
CAS-Nummer: 886498-84-6