(6-Fluor-3-pyridinyl)methanol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC520522-1G PC520522-5G
APOSPC520522-1GEA 21.5 EUR
APOSPC520522-1G APOSPC520522-5G
(6-Fluor-3-pyridinyl)methanol 96%
(6-Fluor-3-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆FNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095186
CAS-Nummer: 39891-05-9