3-Chlor-2-fluorbenzotrifluorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Chloro-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC52043-1G PC52043-5G
APOSPC52043-1GEA 125 EUR
APOSPC52043-1G APOSPC52043-5G
3-Chlor-2-fluorbenzotrifluorid
3-Chlor-2-fluorbenzotrifluorid
Formel: C₇H₃ClF₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11100532
CAS-Nummer: 1099597-93-9