4-Brom-2-fluor-6-nitroanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5180-1G PC5180-25G PC5180-5G
APOSPC5180-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5180-1G APOSPC5180-25G APOSPC5180-5G
4-Brom-2-fluor-6-nitroanilin
4-Brom-2-fluor-6-nitroanilin
Formel: C₆H₄BrFN₂O₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03094271
CAS-Nummer: 517920-70-6
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III