N-Methyl-4-(trifluormethoxy)anilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5171G-1G
PC5171G-25G
PC5171G-5G
APOSPC5171G-1GEA
29
EUR
APOSPC5171G-1G
APOSPC5171G-25G
APOSPC5171G-5G
N-Methyl-4-(trifluormethoxy)anilin 95%
N-Methyl-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel:
C₈H₈F₃NO Siedepunkt: 96…98 °C/15mmHg Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052332 CAS-Nummer: 41419-59-4 |