Pentafluoro(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5148-25G
PC5148-5G
PC5148-1G
APOSPC5148-25GEA
219
EUR
APOSPC5148-25G
APOSPC5148-5G
APOSPC5148-1G
Pentafluoro(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
Pentafluoro(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
Formel:
C₈H₂F₈O Siedepunkt: 144…147 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00155915 CAS-Nummer: 6669-03-0 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |