2-Methyl-2-propanyl-(3S,4R)-3-fluor-4-hydroxy-1-pyrrolidincarboxylat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (3S,4R)-1-Boc-3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine, (3S,4R)-tert-Butyl 3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
PC51395-100MG PC51395-250MG
APOSPC51395-100MGEA 452 EUR
APOSPC51395-100MG APOSPC51395-250MG
2-Methyl-2-propanyl-(3S,4R)-3-fluor-4-hydroxy-1-pyrrolidincarboxylat 96%
tert-Butyl (3S,4R)-3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₉H₁₆FNO₃
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD23106144
CAS-Nummer: 1174020-48-4