Methylpentafluorbenzoat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl Pentafluorobenzoate
PC5123-25G
PC5123-10G
APOSPC5123-25GEA
37.7
EUR
APOSPC5123-25G
APOSPC5123-10G
Methylpentafluorbenzoat 99%
Methylpentafluorbenzoat
Formel:
C₈H₃F₅O₂ Siedepunkt: 87…88 °C/20mmHg Dichte: 1.532 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 78 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012172 CAS-Nummer: 36629-42-2 |