Methyl-2,4-difluor-5-nitrobenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2,4-difluoro-5-nitrobenzoate
PC51224-100G PC51224-25G
APOSPC51224-100GEA 300 EUR
APOSPC51224-100G APOSPC51224-25G
Methyl-2,4-difluor-5-nitrobenzoat 98%
Methyl-2,4-difluor-5-nitrobenzoat
Formel: C₈H₅F₂NO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07779369
CAS-Nummer: 125568-71-0