2,3,4,5,6-Pentafluortoluol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5120-100G
PC5120-25G
PC5120-5G
PC5120-250G
APOSPC5120-100GEA
782
EUR
APOSPC5120-100G
APOSPC5120-25G
APOSPC5120-5G
APOSPC5120-250G
2,3,4,5,6-Pentafluortoluol 99%
2,3,4,5,6-Pentafluortoluol
Formel:
C₇H₃F₅ Siedepunkt: 116…118 °C Schmelzpunkt: –30 °C Dichte: 1.439 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 34 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000298 CAS-Nummer: 771-56-2 EINECS: 212-233-7 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |