3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51169-1G PC51169-25G PC51169-5G
APOSPC51169-1GEA 21.9 EUR
APOSPC51169-1G APOSPC51169-25G APOSPC51169-5G
3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
Formel: C₆H₅BBrFO₂
Schmelzpunkt: 225…227 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05664228
CAS-Nummer: 352535-97-8