2,4-Difluoro-5-Iodobenzoic Acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51099-1G PC51099-5G PC51099-10G
APOSPC51099-1GEA 21.9 EUR
APOSPC51099-1G APOSPC51099-5G APOSPC51099-10G
2,4-Difluoro-5-Iodobenzoic Acid
2,4-Difluoro-5-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₂IO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11226506
CAS-Nummer: 161531-51-7