(2-Chloro-3-fluoropyridin-4-yl)methanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-3-fluoro-4-(hydroxymethyl)pyridine
PC51084-1G PC51084-5G
APOSPC51084-1GEA 72.5 EUR
APOSPC51084-1G APOSPC51084-5G
(2-Chloro-3-fluoropyridin-4-yl)methanol 98%
(2-Chloro-3-fluoropyridin-4-yl)methanol
Formel: C₆H₅ClFNO
Schmelzpunkt: 94…97 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11045047
CAS-Nummer: 946127-54-4