1-Acetyl-5-fluor-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
PC510013-5G
PC510013-1G
APOSPC510013-5GEA
713
EUR
APOSPC510013-5G
APOSPC510013-1G
1-Acetyl-5-fluor-1H-indazol
1-Acetyl-5-fluor-1H-indazol
Formel:
C₉H₇FN₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12913626 CAS-Nummer: 141071-11-6 |