1-Brom-2-fluor-6-nitrobenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-3-fluoronitrobenzene, 2-Bromo-1-fluoro-3-nitrobenzene
PC5083-5G PC5083-1G PC5083-25G
APOSPC5083-5GEA 31.9 EUR
APOSPC5083-5G APOSPC5083-1G APOSPC5083-25G
1-Brom-2-fluor-6-nitrobenzol
1-Bromo-2-fluoro-6-nitrobenzene
Formel: C₆H₃BrFNO₂
Schmelzpunkt: 42…45 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07782080
CAS-Nummer: 59255-94-6