3-Fluor-5-methoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5077-1G PC5077-25G PC5077-5G
APOSPC5077-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5077-1G APOSPC5077-25G APOSPC5077-5G
3-Fluor-5-methoxybenzonitril 98%
3-Fluor-5-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₆FNO
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06797883
CAS-Nummer: 439280-18-9