(S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, (2S)-(-)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid
PC5063E-100MG PC5063E-1G PC5063E-5G
APOSPC5063E-100MGEA 36.4 EUR
APOSPC5063E-100MG APOSPC5063E-1G APOSPC5063E-5G
(S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure 99%
(S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Siedepunkt: 95…97 °C/0.05mmHg
Schmelzpunkt: 46…49 °C
Dichte: 1.303 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00064200
CAS-Nummer: 17257-71-5
EINECS: 241-292-1